Phenylglyoxylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Oxo-2-phenylacetic acid, Benzoylformic acid
L00648.06 L00648.14
L00648.06EA 34 EUR InStock
L00648.06 L00648.14
Phenylglyoxylic acid ≥98%
Phenylglyoxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 611-73-4 Molecular Formula: C8H6O3 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 62-67° Boiling Point: 147-151°/12mm MDL No.: MFCD00002575
Formule: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 147…151 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 62…67 °C
Densité: 1.38
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002575
Numéro CAS: 611-73-4
EINECS: 210-278-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité