3-(4-Hydroxyphényl)propiononitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
L07934.03 L07934.06
L07934.03EA 47.4 EUR InStock
L07934.03 L07934.06
3-(4-Hydroxyphényl)propiononitrile ≥98%
3-(4-Hydroxyphényl)propiononitrile
Purity: 98% CAS No.: 17362-17-3 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 166°/8mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016492
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 166 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016492
Numéro CAS: 17362-17-3
EINECS: 241-393-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité