α-D-Glucopyrannoside de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO173841000EA 33.9 EUR InStock
ACRO173841000 ACRO173840025 ACRO173845000
α-D-Glucopyrannoside de méthyle 99%
α-D-Glucopyrannoside de méthyle
Formule: C₇H₁₄O₆
MW: 194,18 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (,2 mmHg)
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064086
Numéro CAS: 97-30-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.1 % (60 to 70°C)
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +156° to +161° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité