α-D-Glucopyrannoside de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: α-D-Methylglucoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
A12484.22 A12484.36
A12484.22EA 36 EUR InStock
A12484.22 A12484.36
α-D-Glucopyrannoside de méthyle ≥98%
α-D-Glucopyrannoside de méthyle
Purity: 98+% CAS No.: 97-30-3 Molecular Formula: C7H14O6 Formula Weight: 194.18 Melting Point: 166-171° Solubility: Soluble in water. Insoluble in ether Beilstein Reference: 81568 Merck Reference: 14,6080 Optical Rotation: +159° (c=10 in water) MDL No.: MFCD00064086
Formule: C₇H₁₄O₆
MW: 194,18 g/mol
Point de fusion: 166…171 °C
Densité: 1.460
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064086
Numéro CAS: 97-30-3
EINECS: 202-571-3
Merck Index: 14,6080
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité