Acide carminique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11044000EA 112 EUR InStock
EHERC11044000
Acide carminique
Acide carminique
Formule: C₂₂H₂₀O₁₃
Numéro MDL: MFCD00167028
Numéro CAS: 1260-17-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité