Carmin alum lake of carminic acid, pur, haute pureté colorant biologique
Fournisseur: Thermo Scientific
190200050 190200250 190201000
ACRO190200050EA 64.8 EUR InStock
ACRO190200050 ACRO190200250 ACRO190201000
Carmin alum lake of carminic acid, pur, haute pureté colorant biologique
Carmin
Formule: C₂₂H₂₀O₁₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167028
Numéro CAS: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Assay ≥42.0 % (Carminic acid)
Loss on drying ≤20 %
Ash ≤12 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité