Carmin, poudre rouge C.I. 75470
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: CI 75470
ICNA0215263401EA 34.9 EUR InStock
ICNA0215263401 ICNA0215263425
Carmin, poudre rouge C.I. 75470
Carmin
Soluble in ethanol, alkali hydroxides, borax (0,8 mg/ ml), ammonium hydroxide (1 mg/ml), water (8 mg/ml) or ethanol (0,8 mg/ml). The addition of an acid or base can help increase the water solubility. Partly soluble in hot water; practically insoluble in cold water (8 mg/ ml) or dilute acids.
Formule: C₂₂H₂₀O₁₃
MW: 492,389 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167028
Numéro CAS: 1390-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité