Carmin
Fournisseur: Serva
Synonyms: CI 75470
SERA16180.01EA 0 EUR InStock
SERA16180.01 SERA16180.02
Carmin
Carmin
Formule: C₂₂H₂₀O₁₃
MW: 492,389 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167028
Numéro CAS: 1390-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité