Carmin, en poudre, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
C1022-100G C1022-25G C1022-5G
C1022-100GEA 858 EUR InStock
C1022-100G C1022-25G C1022-5G
Carmin, en poudre, Sigma-Aldrich®
Carmin
Carmine is a red compound and is generally used with aluminum, iron and other metal salts to enhance its activity. During smear preparation, it is required for chromatin staining in fresh material. In presence of aluminum chloride, it is used for the staining of glycogen.
  • Carmine has been used for the staining of mammary glands
  • It has been used for the staining of the chromosomes
Formule: C₂₂H₂₀O₁₃
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00167028
Numéro CAS: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Red
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Solubility (Colour)
1 mg/ml in 2 N NH₄OH
Red
Assay (UV-Vis)
% Carminic acid
≥42.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité