α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
337150050 337150010 337150250
ACRO337150050EA 247 EUR InStock
ACRO337150050 ACRO337150010 ACRO337150250
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle 99%
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Point de fusion: 204…218 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064088
Numéro CAS: 3767-28-0
EINECS: 223-189-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (2% in methanol) Clear to slightly hazy colorless to green-yellow solution
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +210° to +220° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Impurity ≤0.1 % (p-Nitrophenol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité