Tetrachloroterephthalic acid
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11619000EA 296 EUR InStock
EHERC11619000
Tetrachloroterephthalic acid
Tetrachloroterephthalic acid
Formule: C₈H₂Cl₄O₄
Numéro CAS: 2136-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité