p-Xylenol blue, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Xylenol Blue
M-Clarity™ quality level = MQ200
205486-1G 205486-5G
205486-1GEA 30.2 EUR InStock
205486-1G 205486-5G
p-Xylenol blue, Sigma-Aldrich®
p-Xylenol blue
Formule: C₂₃H₂₂O₅S
MW: 410,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005870
Numéro CAS: 125-31-5
EINECS: 204-736-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0db294c019862b4e3f9a4d5dfaad1fdb03aa859f&vid=cfbd21faa841403dc3c1be79e9aab5b47066aa92&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité