4-Octyloxybenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12843.14EA 240 EUR InStock
A12843.14 A12843.06 A12843.22
4-Octyloxybenzonitrile ≥98%
4-Octyloxybenzonitrile
Formule: C₁₅H₂₁NO
MW: 231,34 g/mol
Point d'ébullition: 171…173 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 0,937
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043483
Numéro CAS: 88374-55-4
EINECS: 000-000-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité