Difluoromalonate de diéthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L16042.06EA 307 EUR InStock
L16042.06 L16042.03
Difluoromalonate de diéthyle ≥97%
Difluoromalonate de diéthyle
Formule: C₇H₁₀F₂O₄
MW: 196,15 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C (23 mmHg)
Densité: 1,179
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221617
Numéro CAS: 680-65-9
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité