1,2-Bis(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
010419-25G 010419-5G
FLUO010419-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010419-25G FLUO010419-5G
1,2-Bis(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
1,2-Bis(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
Formule: C₁₀H₆F₈O₂
Numéro MDL: MFCD03424468
Numéro CAS: 4063-48-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité