2-Bromo-1,3-diethylbenzene ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L03482.06EA 172 EUR InStock
L03482.06 L03482.03
2-Bromo-1,3-diethylbenzene ≥94%
2-Bromo-1,3-diethylbenzene
Formule: C₁₀H₁₃Br
MW: 213,12 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C (2 mmHg)
Densité: 1,264
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017770
Numéro CAS: 65232-57-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité