β-Méthyl-β-phénylphénéthylamine chlorhydrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15615.03 L15615.06
L15615.03EA 39 EUR InStock
L15615.03 L15615.06
β-Méthyl-β-phénylphénéthylamine chlorhydrate ≥98%
β-Méthyl-β-phénylphénéthylamine chlorhydrate
Purity: 98+% CAS No.: 40691-66-5 Molecular Formula: C15H17N.HCl Formula Weight: 247.77 Melting Point: 250-256° Beilstein Reference: 3709987
Formule: C₁₅H₁₈ClN
MW: 247,77 g/mol
Point de fusion: 250…256 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008133
Numéro CAS: 40691-66-5
EINECS: 255-039-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité