1-Hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26699.09EA 141 EUR InStock
H26699.09 H26699.18 H26699.03
1-Hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile ≥98%
1-Hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile
Formule: C₇H₁₁NO
MW: 125,17 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 34…36 °C
Densité: 1,031
Point d'éclair: 118 °C (244 °F)
Numéro MDL: MFCD00003818
Numéro CAS: 931-97-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité