2-Ethyl-6-methylphenol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25213.03 B25213.06 B25213.14
B25213.03EA 37.4 EUR InStock
B25213.03 B25213.06 B25213.14
2-Ethyl-6-methylphenol ≥97%
2-Ethyl-6-methylphenol
Purity: 97% CAS No.: 1687-64-5 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Refractive Index: 1.5310
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00962292
Numéro CAS: 1687-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité