6-tert-Butyl-2,4-xylénol
Fournisseur: Thermo Scientific
SB01223EA SB01223EE
MAYBSB01223EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01223EA MAYBSB01223EE
6-tert-Butyl-2,4-xylénol
6-tert-Butyl-2,4-xylénol
Formule: C₁₂H₁₈O
Numéro MDL: MFCD00002234
Numéro CAS: 1879-09-0
EINECS: 217-533-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité