Mesoxalate de diéthyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Diethyl 2-oxomalonate
A12771.06 A12771.14 A12771.22
A12771.06EA 51.4 EUR InStock
A12771.06 A12771.14 A12771.22
Mesoxalate de diéthyle 95%
Mesoxalate de diéthyle
Purity: 95% CAS No.: 609-09-6 Molecular Formula: C7H10O5 Formula Weight: 174.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: ca -70° Boiling Point: 208-210° Beilstein Reference: 971873 Merck Reference: 14,5913 MDL No.: MFCD00009121
Formule: C₇H₁₀O₅
MW: 174,15 g/mol
Point d'ébullition: 208…210 °C
Point de fusion: ∼–70 °C
Densité: 1.142
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009121
Numéro CAS: 609-09-6
EINECS: 210-176-2
Merck Index: 14,5913
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité