Mesoxalate de diéthyle
Synonyms: Diethyl 2-oxomalonate
005421-5G 005421-25G 005421-100G
FLUO005421-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005421-5G FLUO005421-25G FLUO005421-100G
Mesoxalate de diéthyle
Mesoxalate de diéthyle
Formule: C₇H₁₀O₅
MW: 174,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009121
Numéro CAS: 609-09-6
EINECS: 210-176-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité