Bis(pentamethylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26912.03EA 95.2 EUR InStock
H26912.03 H26912.06
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride ≥98%
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
Formule: C₂₀H₃₀Cl₂Hf
MW: 519,86 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058887
Numéro CAS: 85959-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité