Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 2-ethylhexyl ester (2,4-DB 2-ethylhexyl ester)

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC11981000EA 125 EUR InStock
EHERC11981000
4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 2-ethylhexyl ester (2,4-DB 2-ethylhexyl ester)
4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid-2-ethylhexyl ester (2,4-DB-2-ethylhexyl ester)


Formule: C₁₈H₂₆Cl₂O₃
Numéro CAS: 1320-15-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité