4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid methyl ester (2,4-DB methyl ester)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11982000EA 142 EUR InStock
EHERC11982000
4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid methyl ester (2,4-DB methyl ester)
4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid methyl ester (2,4-DB methyl ester)
Formule: C₁₁H₁₂Cl₂O₃
Numéro CAS: 18625-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité