Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydroxylammonium chlorure 4,5% en solution aqueuse

Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Hydroxylamine chlorhydrate

KRAF11512.4000EA 0 EUR InStock
KRAF11512.4000
Hydroxylammonium chlorure 4,5% en solution aqueuse
Hydroxylammonium chlorure


Formule: NH₂OH·HCl
MW: 69,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité