2,4,6-Trichloroanisole-D5, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
34023-50MG-REA 575 EUR InStock
34023-50MG-R
2,4,6-Trichloroanisole-D5, Supelco®
2,4,6-Trichloroanisole-D5
Formule: C₇D₅Cl₃O
Numéro CAS: 352439-08-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité