(S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl isocyanate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20231.03EA 138 EUR InStock
L20231.03
(S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl isocyanate 95%
(S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl isocyanate
Formule: C₉H₈FNO
MW: 165,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD05664076
Numéro CAS: 745783-74-8
EINECS: 000-000-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité