N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
116340050 116340250 116341000
ACRO116340050EA 36.2 EUR InStock
ACRO116340050 ACRO116340250 ACRO116341000
N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate 98%
N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate
Formule: C₂H₈ClNO
MW: 97,55 g/mol
Point de fusion: 112…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012485
Numéro CAS: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
Water ≤0.5 %
Solubility (10 % in water) Clear
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on anhydrous substance)
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité