N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17469.06 A17469.14 A17469.22
A17469.06EA 38.6 EUR InStock
A17469.06 A17469.14 A17469.22
N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate 98%
N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate
Purity: 98% CAS No.: 6638-79-5 Molecular Formula: CH3ONHCH3.HCl Formula Weight: 97.55 Melting Point: 112-115° Beilstein Reference: 3650353
Formule: C₂H₈ClNO
MW: 97,55 g/mol
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012485
Numéro CAS: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité