N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate
023913-1KG 023913-100G 023913-25G
FLUO023913-1KGEA 0 EUR InStock
FLUO023913-1KG FLUO023913-100G FLUO023913-25G
N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate
N-Méthoxyméthylamine chlorhydrate
Formule: C₂H₈ClNO
MW: 97,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012485
Numéro CAS: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité