Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22892.06 B22892.14
B22892.06EA 59.7 EUR InStock
B22892.06 B22892.14
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 95%
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Purity: 95% CAS No.: 114971-52-7 Molecular Formula: C10H16NICl2 Formula Weight: 348.06 Melting Point: ca. 125° Beilstein Reference: 4611949
Formule: C₁₀H₁₆Cl₂IN
Point de fusion: ∼. 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075259
Numéro CAS: 114971-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité