Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Fournisseur: Molekula
MOLE85078328-5GEA 0 EUR InStock
MOLE85078328-5G
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Formule: C₁₀H₁₆Cl₂IN
MW: 348,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075259
Numéro CAS: 114971-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité