7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L10150.MDEA 55 EUR InStock
L10150.MD L10150.03 L10150.06
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥97%
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formule: C₁₀H₁₀F₃N
MW: 201,19 g/mol
Point d'ébullition: 135…140 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 30…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079784
Numéro CAS: 450-62-4
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité