L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.5 M toluene 70% w/w
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
187900500 187902500 187900010
ACRO187900500EA 42.6 EUR InStock
ACRO187900500 ACRO187902500 ACRO187900010
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.5 M toluene 70% w/w
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
Formule: C₆H₁₆AlNaO₄
MW: 202.16 g/mol
Densité: 1.036 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011631
Numéro CAS: 22722-98-1
EINECS: 245-178-2
ONU: 3399
ADR: 4.3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Viscous liquid
Assay 68.0 to 72.0 %
Comments Liquid
D-Enrichment ≥99.4 %
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 250 g ACRO187902500
Flacon Verre 50 g ACRO187900500
Flacon Verre 1 kg ACRO187900010
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité