Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium 0.5 M dans l'eau grade HPLC pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO420175000EA 417 EUR InStock
ACRO420175000 ACRO420170250 ACRO420171000
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium 0.5 M dans l'eau grade HPLC pour HPLC
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₈NO₄P
MW: 339,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064526
Numéro CAS: 5574-97-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
UV (0.01 M in water) 1 cm cell vs HPLC-grade water
UV at 200 nm A: ≤0.5
UV at 210 nm A: ≤0.03
UV at 300 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 0.48 to 0.52 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité