Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
19261.04EA 106 EUR InStock
19261.04 19261.02 19261.09 19261.18
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium ≥99%
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium
Used as a counter-ion in ion-pair chromatography of water-soluble vitamins
Formule: C₁₆H₃₈NO₄P
MW: 339,46 g/mol
Point de fusion: 151…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064526
Numéro CAS: 5574-97-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité