(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H56476.06 H56476.14
H56476.06EA 121 EUR InStock
H56476.06 H56476.14
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 80 °C (15 mmHg)
Densité: 1.103
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064327
Numéro CAS: 86087-23-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité