2-Amino-5-bromopyrazine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27465.06EA 529 EUR InStock
H27465.06 H27465.03
2-Amino-5-bromopyrazine 97%
2-Amino-5-bromopyrazine
Formule: C₄H₄BrN₃
MW: 174,00 g/mol
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235015
Numéro CAS: 59489-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité