2-Amino-5-bromopyrazine
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBMO00943DAEA 0 EUR InStock
MAYBMO00943DA ABCRMO00943-0001
2-Amino-5-bromopyrazine
2-Amino-5-bromopyrazine
Formule: C₄H₄BrN₃
MW: 174,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD00235015
Numéro CAS: 59489-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité