Pyrazinecarbonitrile
Synonyms: Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitril, Pyrazinecarbonitrile
CFF603.5 002755-25G 002755-100G
CHMPCFF603.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF603.5 FLUO002755-25G FLUO002755-100G
Pyrazinecarbonitrile
Pyrazinecarbonitrile
Formule: C₅H₃N₃
MW: 105,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00049361
Numéro CAS: 19847-12-2
EINECS: 243-369-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité