Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO104500250EA 146 EUR InStock
ACRO104500250 ACRO104500050
Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique 99+%
Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique
Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 201…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006141
Numéro CAS: 5424-01-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-green to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
Average molecular weight 16000 (Mn)
Acetyl content ≤4 %
Hydroxyl content 1.5 % (typical)
Butyryl content 50 to 54 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité