Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23707.14EA 98 EUR InStock
B23707.14 B23707.06
Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique ≥98%
Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique
Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 204…206 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006141
Numéro CAS: 5424-01-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité