Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M1003-25G M1003-5G
TCIAM1003-25GEA 66 EUR InStock
TCIAM1003-25G TCIAM1003-5G
Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068241
Numéro CAS: 5521-55-1
EINECS: 413-260-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=268bf7bd8617bce029a11c76509ed84c7f31d9b5&vid=268bf7bd8617bce029a11c76509ed84c7f31d9b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité