2-(Trifluoromethyl)pyrazine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H33338.03 H33338.06
H33338.03EA 132 EUR InStock
H33338.03 H33338.06
2-(Trifluoromethyl)pyrazine ≥97%
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Purity: 97% CAS No.: 61655-67-2 Molecular Formula: C5H3F3N2 Formula Weight: 148.09 Boiling Point: 116-118° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD06797734
Formule: C₅H₃F₃N₂
Point d'ébullition: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797734
Numéro CAS: 61655-67-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité