1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4,7-Triazonane trihydrochloride
294315000 294310025
ACRO294315000EA 95.6 EUR InStock
ACRO294315000 ACRO294310025
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride 97%
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
Formule: C₆H₁₈Cl₃N₃
MW: 238,5900 g/mol
Point de fusion: 285…290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074887
Numéro CAS: 58966-93-1
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité