1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4,7-Triazonane trihydrochloride
T1600-1G T1600-5G
TCIAT1600-1GEA 131 EUR InStock
TCIAT1600-1G TCIAT1600-5G
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
Formule: C₆H₁₈Cl₃N₃
MW: 238,5900 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074887
Numéro CAS: 58966-93-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e38e4850eb9672e8078df882b4ac99b9461aa36d&vid=e38e4850eb9672e8078df882b4ac99b9461aa36d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité