2-Acetyl-3-amino-5-phenylthiophene
CFF499.5 CFF499.25 017507-5G 017507-25G
CHMPCFF499.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF499.5 CHMPCFF499.25 FLUO017507-5G FLUO017507-25G
2-Acetyl-3-amino-5-phenylthiophene
2-Acetyl-3-amino-5-phenylthiophene
Formule: C₁₂H₁₁NOS
MW: 217,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068132
Numéro CAS: 105707-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité