(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
121940050 121940250 121941000
ACRO121940050EA 36.9 EUR InStock
ACRO121940050 ACRO121940250 ACRO121941000
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran 97%
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 181 °C (760 mmHg)
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005374
Numéro CAS: 453-20-3
EINECS: 207-219-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 240 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité