(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Synonyms: 3-Hydroxytetrahydrofuran, Oxolan-3-ol
FL5327.5 FL5327.25 005327-100G 005327-25G
CHMPFL5327.5EA 0 EUR InStock
CHMPFL5327.5 CHMPFL5327.25 FLUO005327-100G FLUO005327-25G
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,1100 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005374
Numéro CAS: 453-20-3
EINECS: 207-219-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité